주요 문서
BLN00028
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3BrClN3
CAS Number:
Molecular Weight:
232.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
SMILES string
Clc1nccc2[nH]nc(Br)c12
InChI
1S/C6H3BrClN3/c7-5-4-3(10-11-5)1-2-9-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
CTZAGTLJGOBGEJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)