특징
to hold 24 x 36 in (61 x 91 cm) bag
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H13189-0000
직경
14.6 in. (370 mm) × 29.5 in. (750 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sturdy wire holder keeps bags open while a separate hooked ring that rests over the top keeps them securely in place
특징 및 장점
- Bright biohazard orange colored epoxy-coated steel wire
- Chemical and corrosion-resistant; unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
- Will withstand a temperature range of -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF)
- Autoclavable
법적 정보
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.