material
conical
무균
non-sterile
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37860-0008
용적
2 mL
일반 설명
Used with multi-channel pipettes or with automation systems, these 96 Deep-Well Plates are made of virgin polypropylene.
특징 및 장점
- SBS/ANSI/SLAS format compatible
- DNase, RNase, pyrogen free, manufactured in Class 8 clean room
- U-Bottom Shape ideal for agglutination or applications where light stirring is necessary
- Alphanumeric marking and cut-angle mark for easy referencing
- Can be used with multi-channel pipettes or automation systems
- Can be stored at -80°C
- Autoclavable up to 121°C
- CE marked
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.