material
round
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37786-0000
직경
2" (51 mm)
일반 설명
The Magnetic Stirring Bar Arrester holds your stirring bar in place when pouring from a beaker or flask by placing the arrester against the bottom of the container.
특징 및 장점
- 9.5mm (⅜") thick polyethylene
- 51mm (2") diameter with a radial magnet
- Other sizes can be made to order
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.