주요 문서
BAF377810000
Stirring bar retriever
Overall L 26 in. (65 cm)
동의어(들):
Stirring bar retriever
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37781-0000
길이 × 직경
4 in. (10.2 cm) × 3/8 in. (1 cm), magnet
전체 길이
26 in. (65 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.
특징 및 장점
  • Easy grip “T” handle has overall length of 65cm (26”)
  • Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter (4 x ⅜")
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)