material
translucent polypropylene
특징
label (Without Biohazard Warning Label or Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 7.3 or 12 gallon
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13161-0005
width × H × thickness
24 in. (610 mm) × 30 in. (760 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Great economical solution for safe disposal of used pipettes, Petri dishes, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, membrane filters and other biohazard wastes.
특징 및 장점
Great economical solution for safe disposal of used pipettes, Petri dishes, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, membrane filters and other biohazard wastes.
- Transparent polypropylene; 0.03mm (1.5 mil) thick
- Pass ASTM
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.