주요 문서
BAF116330000
Spray pump bottles
capacity 250 mL
동의어(들):
bottle pump, spray bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.17
material
clear bottle
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
특징
with cap
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11633-0000
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
To use this low-density plunger polyethylene (LDPE) bottle, simply press the plunger to dispense a misty spray. Clear cap helps prevent evaporation and accidental leaks.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)