주요 문서
BAB609011200
SP Bel-Art® H-B Durac® Thermocouple Thermometer Probe
temperature -40-750 °C, temperature -200-920 °C, joint: K-TYPE, J-TYPE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112219
NACRES:
NB.79
조인트
joint: K-TYPE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
HB Instruments B60901-1200
파라미터
-200-920 °C temperature
-40-750 °C temperature
일반 설명
For use with H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers or others that accept K or J type probes.
특징 및 장점
  • For temperature measurement of liquids, semi-solids, or air/gasses
  • Measure wide temperature ranges
  • 15.24cm (6”) stainless steel probe
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)