분석
98%
양식
powder
mp
153-155 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O\N=C(\C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI key
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable