About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(NH2)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
73.14
Beilstein:
1361345
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.3928 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
density
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-4.0 °F
Flash Point (°C)
-20 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles