주요 문서
B67406
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-furoic acid
99%
동의어(들):
5-Bromo-2-furancarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
190.98
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Br)o1
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)