주요 문서
B59179
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzoyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
219.46
Beilstein:
508506
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.597 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChI key
NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>233.6 °F
Flash Point (°C)
> 112 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)