분석
95% (GC)
양식
solid
mp
36-41 °C
SMILES string
FS(OC1=CC=C(C#N)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-13(10,11)12-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
InChI key
QVLLNLVBRUJXHZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.