Quality Level
mp
340-350 °C
SMILES string
[O-][Cr]1(O2)(OC(C(C)(CC)O1)=O)OC(C)(CC)C2=O.[Na+]
InChI
1S/2C5H9O3.Cr.Na.O/c2*1-3-5(2,8)4(6)7;;;/h2*3H2,1-2H3,(H,6,7);;;/q2*-1;+4;+1;-1/p-2
InChI key
NIZKSTMLMALTGU-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Oxidant was reported by the Baran group to promote selective allylic oxidation of a synthetic intermediate derived from (+)-taxadiene en route to the synthesis of (−)-taxyunnanine D.
Two-Phase Synthesis of (−)-Taxuyunnanine D
Two-Phase Synthesis of (−)-Taxuyunnanine D
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.