주요 문서
A63309
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylbenzothiazole dihydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N2S · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
237.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
249-250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.Cc1nc2cc(N)ccc2s1
InChI
1S/C8H8N2S.2ClH/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5;;/h2-4H,9H2,1H3;2*1H
InChI key
ZNIGVBCUUZGYDU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)