주요 문서
A61004
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-propylamine
95%
동의어(들):
2-Amino-1-methoxypropane, 2-Methoxyisopropylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2CH(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
89.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4065 (lit.)
bp
92.5-93.5 °C/743 mmHg (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCC(C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
NXMXETCTWNXSFG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
48.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1