주요 문서
A57406
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate
98%
동의어(들):
6-Amino-2-mercapto-4-pyrimidinol monohydrate, 6-Amino-2-thiouracil monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5N3OS · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
161.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
crystals
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.NC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H5N3OS.H2O/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2;/h1H,(H4,5,6,7,8,9);1H2
InChI key
BWYGMIYEADAIGW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)