주요 문서
A4380
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
98.9-101.2% B2O3 basis
동의어(들):
Ammonium tetraborate tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
263.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98.9-101.2% B2O3 basis
양식
powder
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
SMILES string
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChI key
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Determination of nucleation kinetics of ammonium biborate tetrahydrate: This study focuses on the metastable zone widths (MZW) of ammonium biborate tetrahydrate, both in its pure state and in the presence of impurities, providing insights into its crystallization kinetics and stability (O Sahin et al., 2014).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)