주요 문서
A16203
Sigma-Aldrich
2-Acetylfluorene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
128-129 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H12O/c1-10(16)11-6-7-15-13(8-11)9-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
IBASEVZORZFIIH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)