주요 문서
A13409
Sigma-Aldrich
α-Acetylbutyrolactone
≥99%
동의어(들):
2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyloxolan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
128.13
Beilstein:
112676
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)C1CCOC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)