주요 문서
A100C
Sigma-Aldrich
Printed Circuit Board Chip
A100C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NC.13
material
ENEPIG plating
FR-4 glass epoxy laminate substrate
copper ground plane
copper via(s)
metal pin
plastic header
특징
wirebondable with headers
제조업체/상표
A100C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)