About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O6 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
168.10
Beilstein:
1725146
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
39021705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥97%
양식
powder or crystals
불순물
~10% water
mp
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
InChI key
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant invovled in stereoisomeric discrimination in DNA compaction
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable