분석
≥95%
양식
powder or crystals
색상
white to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)S(=NC(N(C(C)C)C(C)C)=O)(F)=O
InChI
InChI=1S/C11H23FN2O2S/c1-8(2)14(9(3)4)10(15)13-17(12,16)11(5,6)7/h8-9H,1-7H3/t17-/m0/s1
InChI key
ZDAOBEFNHRJWST-KRWDZBQOSA-N
일반 설명
t-BuSF is a novel chiral sulfur fluorine exchange (SuFEx) reagent. SuFEx type click chemistry is an effective method to synthesize many molecules of interest to medicinal chemists, chemical biologists, or material scientists. While widely utilized, methods to use SuFEx chemistry chirally are limited. t-BuSF provides a method to rapidly synthesize asymmetric sulfoximine, sulfonimidoyl flourides and sulfonimidamides with high yield and enantiomeric excess.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.