분석
>95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Amination
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Heck Reaction
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Hiyama Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Miyaura Borylation Reaction
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
색상
light brown to dark brown
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)=C(C1=O)C)C(C)=C1C.C[Pd](C)(C)C.C2C/C=C\CC/C=C\2
InChI
InChI=1S/C10H12O2.C8H12.Pd/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11;1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;/b;2-1-,8-7-;
InChI key
LDTNOVDKFHVJGF-GHDUESPLSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- High thermal and air stability.
- Benign ligands that do not interfere in catalytic reactions once ligand exchange has occurred.
- Good solution stability.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.