938661
N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide
contains MEHQ as inhibitor
동의어(들):
N Methacrylamide, N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-2-methyl-2-propenamide, Cross linkers, Drug delivery crosslinker, HEEMAM, HEOEMA, Polyacetals, Stimuli-responsive, Trigger cleavable crosslinker, Water-soluble crosslinker
일반 설명
N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide can be used to synthesize polyacetal polymers. Tri(ethylene glycol) (N-hydroxyethoxy)ethyl methacrylamide which is a pH sensitive crosslinker and monomer containing acetal group can be synthesized from N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide.
애플리케이션
- Targeted drug delivery application
- Water soluble and cross linkable
- Stimuli-responsive hydrogels *
- Radical polymerization
특징 및 장점
- Water soluble and high water absorption
- Biodegradable and biocompatible
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.