938378
BMB Crosslinker
≥95%
동의어(들):
1,1′-(1,4-Butanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione], 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,4-butanediyl)bis-, Maleimide, N,N′-tetramethylenedi-, Tetramethylenedimaleimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
248.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or crystals
색상
white to beige
mp
206 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2
InChI key
WXXSHAKLDCERGU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
BMB crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
특징 및 장점
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 4-atom branched spacer arm assists in close proximity crosslinking.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.