주요 문서
936456
Sigma-Aldrich
Diisopropanolethanolamine
≥95%
동의어(들):
1,1′-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)bis(propan-2-ol), 1,1′-[(2-Hydroxyethyl)imino]dipropan-2-ol, 1-[2-Hydroxyethyl(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Di-(2-hydroxypropyl)-ethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
177.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.21
Quality Level
분석
≥95%
양식
viscous liquid
색상
Colorless to Yellow
bp
152 °C
density
1.043 g/cm3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCN(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C8H19NO3/c1-7(11)5-9(3-4-10)6-8(2)12/h7-8,10-12H,3-6H2,1-2H3
InChI key
HHKUQCFQGCCLGA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,​1′-​[(2-​Hydroxyethyl)​imino]​bis-2-propanol is used in the synthesis of a hierarchically branched dendritic polymer possessing multiple dendrons on a dendrimer-like backbone
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
354.2 °F
Flash Point (°C)
179 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)