분석
≥90%
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Cross Couplings
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
작용기
phosphine
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
C=1C=CC(=CC1)C=23C4(C=5C=CC=CC5)=C6(C=7C=CC=CC7)[C-]8(C=9C=CC=CC9)C2(C=%10C=CC=CC%10)[Fe+2]%11%12%13%143468[CH]=%15[CH]%14=[CH]%13[C-]%12(P(C%16%17CC%18CC(CC(C%18)C%16)C%17)C%19%20CC%21CC(CC(C%21)C%19)C%20)[CH]%15%11
InChI
InChI=1S/C35H25.C25H34P.Fe/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28;1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;/h1-25H;1-4,17-22H,5-16H2;/q2*-1;+2
InChI key
IQEGBICLOWIZDH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Further, by merging with micellar catalysis, this catalytic system demonstrated the feasibility of enabling α-arylation reactions under mild aqueous conditions. This approach provides an environmentally benign alternative to toxic/hazardous solvents like 1,4-dioxane or NMP, bringing modern organic synthesis closer to being ideally sustainable.
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.