분석
≥95%
양식
powder or crystals
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
색상
white to off-white
mp
151-155 °C
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
−20°C
SMILES string
C1(NC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C1NC5=C(C6=CC=CC=C6)C=CC=C5
InChI key
XDBPZHWQLWXPJP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
애플리케이션
N1-([1,1′-biphenyl]-2-yl)-N2-(2-phenylnaphthalen-1-yl)benzene-1,2-diamine is an anionic diamine ligand for copper catalysis. The ligand has been used in:
- The Cu-catalyzed amination of aryl bromides under mild conditions.
- The Room-Temperature Copper-Catalyzed Etherification of Aryl Bromides.
- The Copper-Catalyzed Amination of Aryl Chlorides under Mild Reaction Conditions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.