934372
MC-Val-Cit-PAB-PNP
≥95%
동의어(들):
L-Ornithinamide, N-[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-[[[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]-
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H43N7O11
CAS Number:
Molecular Weight:
737.76
Beilstein:
10322169
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)OCc2ccc(cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCCCCN3C(=O)C=CC3=O)C(C)C)CCCNC(=O)N
InChI key
HYSPJPGXSALJRR-DHIFEGFHSA-N
애플리케이션
This is a bifunctional cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
특징 및 장점
The maleimide functionality can be used for bioconjugation to thiols in monoclonal antibodies while the activated carbonate esters can be used for construction of carbamate linkages with amine containing payloads.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.