주요 문서
933619
Sigma-Aldrich
(S)-N-(1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)acetamide
≥95%
동의어(들):
N-[(1S)-1-(Phenylmethyl)-2-(1-piperidinyl)ethyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
260.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
작용기
amide
phenyl
저장 온도
−20°C
애플리케이션
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Jin-Quan Yu, active in Pd-based enantioselective C-H(sp3) arylation reactions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)