주요 문서
933228
Sigma-Aldrich
FIB holder
Small FIB Grid Holder, size 12.7 mm, Pin
동의어(들):
Vertical mount
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
크기
12.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
Overall Dimensions: 12.7 mm (½") x 7.8 mm (0.3 mm) H w/o pin.
Pin: Standard 3.2 mm (⅛").
Material: Vacuum grade aluminum with brass screw.
Includes Philips screwdriver #0.
애플리케이션
Holds up to 2 FIB grids of the same thickness. Handy FIB grid holder on a standard 12.7 mm (½") pin stub. Can also be used to safely store FIB grids with thin sections attached.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)