주요 문서
932809
Sigma-Aldrich
Tweezer
Style 51S, ESD Rubber Coated
동의어(들):
Grippers, Tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
ESD Rubber Coated Tweezers, Style 51S can be used for safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Material: Anti-Acid/Anti-MagSS. Tips: Bent for maximum visibility extra fine.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)