주요 문서
929913
Sigma-Aldrich
24R,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
(3R,6R)-2-(Methyl-d3)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-2,3-heptane-1,1,1-d3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27D6H38O3
Molecular Weight:
422.67
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥97 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
질량 이동
M+6
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)