929786
PCL-PEG-PCL diacrylate
PCL average Mn 200, PEG average Mn 1000
동의어(들):
Biodegradable triblock copolymer, PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C2H3O2(C6H10O2)x(C2H4O)y(OC6H10O)zOC2H3
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.25
추천 제품
양식
low-melting solid
Quality Level
분자량
PCL average Mn 200
PEG average Mn 1000
포함
MEHQ as stabilizer
색상
white to off-white
Ω-끝
acrylate
α-끝
acrylate
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
InChI
1S/C20H30O8/c1-3-17(21)25-13-9-5-7-11-19(23)27-15-16-28-20(24)12-8-6-10-14-26-18(22)4-2/h3-4H,1-2,5-16H2
InChI key
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PCL-PEG-PCL diacrylate, average Mn 100-1000-100, is a functionalized, amphiphilic triblock copolymer composed of a central hydrophilic, biocompatible poly(ethylene glycol) (PEG) block and two terminal hydrophobic, biodegradable poly(caprolactone) (PCL) blocks. PCL-PEG-PCL diacrylate can be crosslinked via free radical polymerization and/or photopolymerization to form a crosslinked hydrogel network. Hydrolysis of the esters of the PCL blocks permits degradation of the crosslinked networks.
애플리케이션
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
특징 및 장점
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.