주요 문서
928828
Sigma-Aldrich
Barrel and piston
3 mL, black, suitable for 3D bioprinters, 50/box
동의어(들):
3D bioprinting consumables, Syringe barrels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NA.25
설명
3mL (3 cc) barrels (black) and pistons (white) (50/box),
Barrel Diameter 11.1 mm (0.44′′), Length 73.0 mm (2.88′′)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between barrel and piston ensures consistent fluid deposit. Wiper piston improves fluid control and keeps fluid from dripping.
End and tip caps are sold separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)