설명
Microfludic chip x1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The Various Height Reaction Chamber Chip, Fluidic 1099 COC microfluidic chip has several rhombic chambers with the same dimensions, besides their chamber depth. This chip helps customers in deciding the right volume for their application or the correct thickness for optical readout.
특징 및 장점
- Reaction chambers of various heights ranging from 50 µm to 150 µm
- The chip helps users determine the correct chamber dimensions for their specific application
- Mini Luer Interface
- Material: Cyclic olefin copolymer (COC)
- 16 reaction chambers of various heights:
- Chamber A and B: 50 µm
- Chamber C and D: 60 µm
- Chamber E and F: 70 µm
- Chamber G and H: 80 µm
- Chamber I and J: 90 µm
- Chamber K and L: 100 µm
- Chamber M and N: 120 µm
- Chamber O and P: 150 µm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.