주요 문서
927740
3-Bromopyruvic acid-18O3
≥90 atom % 18O, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3Br18O3
Molecular Weight:
172.96
UNSPSC 코드:
12142200
동위원소 순도
≥90 atom % 18O
분석
≥97% (CP)
질량 이동
M+6
SMILES string
BrCC(C([18OH])=[18O])=[18O]
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)