About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
318.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
mp
202-203 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(Cc3ccccc3)C(=O)C(=O)Nc1c2c(ccc1C)cccc2
InChI key
QOOOSPCWFVCKFK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
MNBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.