주요 문서
925268
Sigma-Aldrich
21-Deoxycortisol-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21D4H26O4
Molecular Weight:
350.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥95% (CP)
질량 이동
M+4
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(C)=O)C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15?,16?,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i11D2,17D,18D
InChI key
LCZBQMKVFQNSJR-DPSXKUOISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)