주요 문서
924547
Sigma-Aldrich
α -Nitrotoluene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
density
1.654 g/mL (lit.)
작용기
amine
nitro
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
VLZLOWPYUQHHCG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)