주요 문서
924539
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H13F17O3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
568.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
31201707
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
liquid
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C13H13F17O3Si/c1-31-34(32-2,33-3)5-4-6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)10(22,23)11(24,25)12(26,27)13(28,29)30/h4-5H2,1-3H3
InChI key
HJIMAFKWSKZMBK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)