추천 제품
vapor pressure
<110 kPa ( 50 °C)
Quality Level
양식
liquid
색상
colorless
bp
101.3-191.1 °C
solubility
water: soluble
density
<1 (Relative)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.