주요 문서
92176
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride
≥98.0% (AT)
동의어(들):
5-(Chloromethyl)pyrogallol trimethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.66
Beilstein:
911181
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (AT)
양식
crystals
mp
60-63 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI key
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)