양식
solution
Quality Level
농도
0.1 M in THF
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
c21c(cccc2)cccc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
This is a chemical polishing reagent that can smooth the surface of lithium metal and remove native surface impurities. Treatment of lithium metal with this solution has been shown to improve the cycle life and rate performance of lithium metal batteries. Use of this reagent to treat your lithium foil removes the need for scraping to give you a clean lithium surface and may increase the quality and useful testing time for your half-cells.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-1.3 °F
Flash Point (°C)
-18.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.