920681
Lithium 2-(3-(4-(tert-butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazin-2-yl)acetate
동의어(들):
2-(3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazin-2-yl)acetate lithium salt, Rigid linker for PROTAC® development
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H23LiN4O4
Molecular Weight:
342.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: linker
작용기
Boc
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(OC(N1CCCN(C2=NC=CN=C2CC([O-])=O)CC1)=O)C.[Li+]
InChI
1S/C16H24N4O4.Li/c1-16(2,3)24-15(23)20-8-4-7-19(9-10-20)14-12(11-13(21)22)17-5-6-18-14;/h5-6H,4,7-11H2,1-3H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
OICLFZXQYGPRFY-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Lithium 2-(3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)-1; 4-diazepan-1-yl)pyrazin-2-yl)acetate is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920517
920525
Similar linkers in this series:
920517
920525
기타 정보
법적 정보
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.