919411
CCW16-C6-BocNH
동의어(들):
tert-Butyl (6-(4-(4-(N-benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)hexyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
추천 제품
ligand
CCW16
Quality Level
양식
viscous liquid
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C32H39ClN2O5/c1-32(2,3)40-31(37)34-21-9-4-5-10-22-38-27-17-19-29(20-18-27)39-28-15-13-26(14-16-28)35(30(36)23-33)24-25-11-7-6-8-12-25/h6-8,11-20H,4-5,9-10,21-24H2,1-3H3,(H,34,37)
InChI key
YTSXJHIPEILIQY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
기타 정보
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.