주요 문서
919292
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λex 540 nm, 1 mg/mL in water
동의어(들):
Fluorescent nanocrystals, QDs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CdSe/ZnS
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NA.23
양식
liquid
Quality Level
농도
1 mg/mL in water
형광
λex 540 nm
FWHM 21-28 nm
, quantum yield ≥50%
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Reactive group: Amine
애플리케이션
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
주의사항
Do not freeze.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)