917818
(S,R,S)-AHPC-C9-NH2 hydrochloride
≥95%
동의어(들):
(2S,4R)-1-((S)-2-(10-aminodecanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
추천 제품
ligand
VH032
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](NC(CCCCCCCCCN)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C=C2.Cl
InChI
1S/C32H49N5O4S.ClH/c1-22-28(42-21-35-22)24-15-13-23(14-16-24)19-34-30(40)26-18-25(38)20-37(26)31(41)29(32(2,3)4)36-27(39)12-10-8-6-5-7-9-11-17-33;/h13-16,21,25-26,29,38H,5-12,17-20,33H2,1-4H3,(H,34,40)(H,36,39);1H/t25-,26+,29-;/m1./s1
InChI key
CXWPAWUFEPOOLS-DDLJGEAHSA-N
애플리케이션
기타 정보
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.