주요 문서
915947
N-Acetyl-α-D-glucosamine-13C6, 15N 1-phosphate, disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C2H1415NNa2O9P
Molecular Weight:
352.10
UNSPSC 코드:
12142200
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
분석
≥95% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+7
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=P(O[13C@H]1[13C@@H]([15NH]C(C)=O)[13C@H](O)[13CH](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1)(O[Na])O[Na]
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)